SAB4500608
Anti-ZDHHC15 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
DHHC-15, Palmitoyltransferase ZDHHC15, Zinc finger DHHC domain-containing protein 15
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 39 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
ELISA: 1:10000
western blot: 1:500-1:1000
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ZDHHC15(158866)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Immunogen Range: 288-337
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable