Merck
SAB4301911
Sigma-Aldrich
Anti-ADCY2
affinity isolated antibody
Synonym(e):
HBAC2
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Klon:
polyclonal
application:
WB
Speziesreaktivität:
human, rat, mouse
Methode(n):
western blot: 1:200-1:1000
citations:
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous glycerol solution
Speziesreaktivität
human, rat, mouse
Methode(n)
western blot: 1:200-1:1000
Hinterlegungsnummer
NP_065433
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ADCY2(108)
Immunogen
Synthetic peptide of human ADCY2
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physikalische Form
Rabbit IgG in pH7.4 PBS, 0.05% NaN3, 40% Glycerol.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)