SAB4300191
Anti-phospho-KIT (pTyr721) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-C-Kit antibody produced in rabbit, Anti-CD117 antibody produced in rabbit, Anti-PBT antibody produced in rabbit, Anti-SCFR antibody produced in rabbit, Anti-v-kit Hardy-Zuckerman 4 feline sarcoma viral oncogene homolog antibody produced in rabbit
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
~145 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500-1:1000
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
(N-E-YP-M-D)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pTyr721)
Angaben zum Gen
human ... KIT(3815)
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable