SAB4300138
Anti-phospho-GRIN2B (pTyr1474) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-MGC142178 antibody produced in rabbit, Anti-MGC142180 antibody produced in rabbit, Anti-NMDAR2B antibody produced in rabbit, Anti-NR2B antibody produced in rabbit, Anti-glutamate receptor, ionotropic, N-methyl D-aspartate 2B antibody produced in rabbit
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
~190 kDa
Speziesreaktivität
human, rat, mouse
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
(H-V-YP-E-K)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pTyr1474)
Angaben zum Gen
human ... GRIN2B(2904)
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable