Wichtige Dokumente
SAB4200870
Anti-Akkermancia muciniphila antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Form
liquid
Speziesreaktivität
(Akkermancia muciniphila)
Verpackung
pkg of 100 μL
pkg of 25 μL
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
immunoblotting: 1:500-1:1000 using Akkermansia muciniphila lysate
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
In addition, goring research identified A. muciniphila as a promising potential probiotic that can be administrated for the treatment of diseases such as, colitis, metabolic syndromes, immune diseases and cancer. However more research is needed to verify the safety of oral administration of A. muciniphila in humans.3
Spezifität
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)