SAB4200846
Anti-LC3C antibody, Mouse monoclonal
clone LC3C-37, purified from hybridoma cell culture, affinity isolated antibody
About This Item
Empfohlene Produkte
Antikörperform
affinity isolated antibody
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
LC3C-37, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
immunoblotting: 1-2 μg/mL using whole extracts of HEK-293T cells overexpressing human LC3C.
immunofluorescence: 2.5-5 μg/mL using human HeLa cells treated with Bafilomycin A1 for autophagosomes accumulation
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MAP1LC3C(440738)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable