Wichtige Dokumente
SAB4200808
Anti-Myosin Light Chain Kinase antibody, Mouse monoclonal
clone K36, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Kinase-related protein (KRP), MLCK, Myosin light chain kinase, Smooth muscle, Telokin, smMLCK
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
K36, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
~160 kDa
Speziesreaktivität
bovine, human, mouse, chicken, pig, turkey
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
immunoblotting: 0.25-0.5 μg/mL using chicken gizzard extract
Isotyp
IgG2b
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)