SAB4200798
Anti-GSDMD antibody, Mouse monoclonal
clone GSD-14, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Anti-Gasdermin domain-containing protein 1, Anti-Gasdermin-D
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
GSD-14, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
~53 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
immunoblotting: 2-4 μg/mL using human Jurkat cell extract
immunofluorescence: 5-10 μg/mL using human A431 cells
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GSDMD(79792)
Allgemeine Beschreibung
Monoclonal Anti-GSDMD recognizes human GSDMD.
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3