Wichtige Dokumente
SAB4200759
Anti-Human IgG3 antibody, Mouse monoclonal
clone HP-6050, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Anti-Immunoglobulin G3
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
HP-6050, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): 1-2.5 μg/test using Human IgG3 myeloma
indirect ELISA: 0.15-0.3 μg/mL using 1 μg/ml Human IgG3 myeloma for coating
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)