Wichtige Dokumente
SAB4200717
Anti-Troponin T antibody, Mouse monoclonal
clone JLT-12, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Anti-TNNT1, Anti-TNNT2
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
JLT-12, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~38 kDa
Speziesreaktivität
rat, human, mouse, bovine, rabbit, goat
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
immunoblotting: 0.5-1 μg/mL using rat skeletal muscle extract
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: 5-10 μg/mL using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded human skeletal muscle sections
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TNNT1(7138)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
- Anti-Troponin T antibody, Mouse monoclonal has been used in:
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB4200717-100UL | 4061837726231 |