Wichtige Dokumente
SAB4200688
Anti-Bovine Serum Albumin antibody, Mouse monoclonal
clone BSA-33, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Albumin bovine serum, BSA, Bovine albumin
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
BSA-33, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~70 kDa
Speziesreaktivität
sheep (highly reactive ), horse (less reactive ), dog (less reactive ), turkey (less reactive ), goat (highly reactive )
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
immunoblotting: 0.5-1 μg/mL using Fetal Bovine Serum.
immunoprecipitation (IP): 1-2 μg using Fetal Bovine Serum.
indirect ELISA: 0.03-0.075 μg/mL using 5 μg/mL BSA for coating.
Isotyp
IgG2a
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
dog ... Alb(403550)
horse ... Alb(100034206)
sheep ... Alb(443393)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)