SAB4200592
Anti-IDH1 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-IDH, Anti-IDP, Anti-PICD, Anti-isocitrate dehydrogenase 1 (NADP+), Anti-soluble
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
mouse, human
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
immunoblotting: 1-2 μg/mL using extracts of mouse brain (S1 fraction).
immunoprecipitation (IP): 10 μg using lysates of HepG2 cells.
indirect immunofluorescence: 2-4 μg/mL using U-87 glioblastoma cells.
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... IDH1(3417)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable