SAB4200572
Anti-Neuron-Specific Enolase (NSE) antibody, Mouse monoclonal
clone NSE-P2, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Monoclonal Anti-2-phospho-D-glycerate hydro-lyase, Monoclonal Anti-2-phospho-D-glycerate hydrolyase, Monoclonal Anti-Enolase 2 (gamma, neuronal), Monoclonal Anti-NSE, Monoclonal Anti-Neural enolase, Monoclonal Anti-Neuron-Specific Enolase (NSE) antibody produced in mouse, Monoclonal Anti-gamma-enolase
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
NSE-P2, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~47 kDa
Speziesreaktivität
human, rat
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using formalin-fixed paraffin embedded human cerebellum.
western blot: 2.5-5.0 μg/mL using SH-SY5Y total cell extracts.
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ENO2(2026)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
- immunoblotting
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunohistochemistry
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable