Wichtige Dokumente
SAB4200365
Anti-PIWIL1 antibody, Mouse monoclonal
clone PIWIL1-2, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Monoclonal Anti-PIWIL1 antibody produced in mouse, Monoclonal Anti-HIWI, Monoclonal Anti-MIWI, Monoclonal Anti-PIWI, Monoclonal Anti-piwi-like 1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
PIWIL1-2, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~95 kDa
Speziesreaktivität
human, mouse
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded mouse testis and biotin / ExtrAvidin® Peroxidase staining system.
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 2.5-5.0 μg/mL using whole cell extracts of HEK-293T cells over-expressing PIWIL1.
Isotyp
IgG2b
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PIWIL1(9271)
mouse ... Piwil1(57749)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Immunoprecipitation (1 paper)
- immunofluorescence
- immunoprecipitation
- flow cytometry analysis29}
- immunoblotting
- immunohistochemistry
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)