SAB4200119
Monoclonal Anti-FLAG-Peroxidase antibody produced in rat
2-4 mg/mL, clone 6F7, purified immunoglobulin
Synonym(e):
Anti-ddddk, Anti-dykddddk
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Konjugat
peroxidase conjugate
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
6F7, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
all
Konzentration
2-4 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:1,000-1:2,000 using extracts of transfected cells expressing C-terminal FLAG-tagged fusion protein
Isotyp
IgG1
Immunogene Sequenz
DYKDDDDK
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable