Wichtige Dokumente
SAB4200053
Anti-DNA polymerase δ p125 antibody, Rat monoclonal
clone PDG 5G1, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Anti-POLD1, Anti-Polymerase (DNA directed), delta 1, catalytic subunit 125kDa, Monoclonal Anti-DNA polymerase δ p125 antibody produced in rat
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rat
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
PDG 5G1, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~125 kDa
Speziesreaktivität
human, mouse, rat
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using Jurkat cells extract
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... POLD1(5424)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
- co-immunoprecipitation
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)