Wichtige Dokumente
SAB4200017
Anti-MUC1 antibody , Mouse monoclonal
clone 1D1, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Anti-CD227, Anti-EMA, Anti-H23AG, Anti-KL-6, Anti-MAM6, Anti-Mucin1, Anti-PEM, Anti-PEMT, Anti-PUM
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1D1, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 160-500 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using T47D cell lysates
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MUC1(4582)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
- immunoblotting
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- radioimmunoassay
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)