SAB2702170
Monoclonal Anti-GPX7 antibody produced in mouse
Synonym(e):
GPX6, GPx-7, GSHPx-7, NPGPx
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2704
monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
18 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GPX7(2882)
Immunogen
Anwendung
For IHC-P: Use at a dilution of 1:200-1:500
For WB: Use at a dilution of 1:500-1:2000
Optimal dilutions/concentrations should be determined by the researcher.
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable