SAB2108860
Anti-GUCA2A antibody produced in rabbit FITC conjugated
affinity isolated antibody
Synonym(e):
CPT1-M, CPT1M, CPTI, KIAA1670, M-CPT1
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
FITC conjugate
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
12 kDa
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
human, mouse, guinea pig, horse, bovine, rat, pig, rabbit, yeast
Konzentration
0.5 mg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GUCA2A(2980)
Allgemeine Beschreibung
Sequenz
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)