SAB2107115
Anti-KRAS antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-C-K-RAS, Anti-CFC2, Anti-K-RAS2A, Anti-K-RAS2B, Anti-K-RAS4A, Anti-K-RAS4B, Anti-K-Ras, Anti-K-Ras 2, Anti-KRAS1, Anti-KRAS2, Anti-NS, Anti-NS3, Anti-OES, Anti-RALD, Anti-RASK2, Anti-c-Ki-ras, Anti-c-Ki-ras2
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
20 kDa
Speziesreaktivität
human, rabbit, bovine, rat, guinea pig, horse, dog, mouse
Konzentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... KRAS(3845)
rat ... Kras(24525)
Immunogen
Biochem./physiol. Wirkung
Sequenz
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)