SAB2100624
Anti-DPYSL2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-CRMP2, Anti-DHPRP2, Anti-DRP2, Anti-Dihydropyrimidinase-like 2
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
62 kDa
Speziesreaktivität
dog, human, guinea pig, bovine, horse, mouse, rat, rabbit
Konzentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... DPYSL2(1808)
Immunogen
Biochem./physiol. Wirkung
Sequenz
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable