SAB1412957
Anti-DPPA3 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin
Synonym(e):
Anti-STELLA
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 17.49 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... DPPA3(359787)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MDPSQFNPTYIPGSPQMLTEENSRDDSGASQISSETLIKNLSNLTINASSESVSPLSEALLRRESVGAAVLREIEDEWLYSRRGVRTLLSVQREKMARLRYMLLGGVRTHERRPTNKEPKGVKKESRPFKCPCSFCVSNGWDPSENARIGNQDTKPLQP
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)