SAB1412606
ANTI-GDF3 antibody produced in mouse
clone 1F10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
GDF3
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1F10, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 36.52 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GDF3(9573)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
cslh asllvvtlnp dqchpsrkrr aaipvpklsc knlchrhqlf infrdlgwhk wiiapkgfma nychgecpfs ltislnssny afmqalmhav dpeip
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable