Merck
SAB1411080
Sigma-Aldrich
Anti-ALLC antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
ALC
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 45.6 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ALLC(55821)
Allgemeine Beschreibung
Allantoicase (EC 3.5.3.4) participates in the uric acid degradation pathway. Its enzymatic activity, like that of urate oxidase (MIM 191540), was lost during vertebrate evolution.[supplied by OMIM
Immunogen
ALLC (AAH29652.1, 1 a.a. ~ 409 a.a) full-length human protein.
Sequence
MADAPKEGRLTRFLDFTQLMDMASESVGGKILFATDDFFAPAENLIKSDSPCFKEHEYTEFGKWMDGWETRRKRIPGHDWCVLRLGIQGVIRGFDVDVSYFTGDYAPRVSIQAANLEEDKLPEIPERGIRTGAAATPEEFEAIAELKSDDWSYLVPMTELKPGNPASGHNYFLVNSQQRWTHIRLNIFPDGGIARLRVFGTGQKDWTATDPKEPADLVAIAFGGVCVGFSNAKFGHPNNIIGVGGAKSMADGWETARRLDRPPILENDENGILLVPGCEWAVFRLAHPGVITRIEIDTKYFEGNAPDSCKVDGCILTTQEEAVIRQKWILPAHKWKPLLPVTKLSPNQSHLFDSLTLELQDVITHARLTIVPDGGVSRLRLRGFPSSICLLRPREKPMLKFSVSFKANP
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)