SAB1410527
Anti-ATP2C1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
ATP2C1A, BCPM, HHD, KIAA1347, PMR1, SPCA1, hSPCA1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 100.6 kDa
Speziesreaktivität
human, mouse
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ATP2C1(27032)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MKVARFQKIPNGENETMIPVLTSKKASELPVSEVASILQADLQNGLNKCEVSHRRAFHGWNEFDISEDEPLWKKYISQFKNPLIMLLLASAVISVLMHQFDDAVSITVAILIVVTVAFVQEYRSEKSLEELSKLVPPECHCVREGKLEHTLARDLVPGDTVCLSVGDRVPADLRLFEAVDLSIDESSLTGETTPCSKVTAPQPAATNGDLASRSNIAFMGTLVRCGKAKGVVIGTGENSEFGEVFKMMQAEEAPKTPLQKSMDLLGKQLSFYSFGIIGIIMLVGWLLGKDILEMFTISVSLAVAAIPEGLPIVVTVTLALGVMRMVKKRAIVKKLPIVETLGCCNVICSDKTGTLTKNEMTVTHIFTSDGLHAEVTGVGYNQFGEVIVDGDVVHGFYNPAVSRIVEAGCVCNDAVIRNNTLMGKPTEGALIALAMKMGLDGLQQDYIRKAEYPFSSEQKWMAVKCVHRTQQDRPEICFMKGAYEQVIKYCTTYQSKGQTLTLTQQQRDVYQQEKARMGSAGLRVLALASGPELGQLTFLGLVGIIDPPRTGVKEAVTTLIASGVSIKMITGDSQETAVAIASRLGLYSKTSQSVSGEEIDAMDVQQLSQIVPKVAVFYRASPRHKMKIIKSLQKNGSVVAMTGDGVNDAVALKAADIGVAMGQTGTDVCKEAADMILVDDDFQTIMSAIEEGKGIYNNIKNFVRFQLSTSIAALTLISLATLMNFPNPLNAMQILWINIIMDGPPAQSLGVEPVDKDVIRKPPRNWKDSILTKNLILKILVSSIIIVCGTLFVFWRELRDNVITPRDTTMTFTCFVFFDMFNALSSRSQTKSVFEIGLCSNRMFCYAVLGSIMGQLLVIYFPPLQKVFQTESLSILDLLFLLGLTSSVCIVAEIIKKVERSREKIQKHVSSTSSSFLEV
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable