Merck
SAB1409323
Sigma-Aldrich
Anti-ASNA1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
ARSA-I, ARSA1, MGC3821
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 38.8 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ASNA1(439)
Allgemeine Beschreibung
ASNA1 is the human homolog of the bacterial arsA gene. In E. coli, ArsA ATPase is the catalytic component of a multisubunit oxyanion pump that is responsible for resistance to arsenicals and antimonials.[supplied by OMIM
Immunogen
ASNA1 (AAH02651.1, 1 a.a. ~ 348 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAAGVAGWGVEAEEFEDAPDVEPLEPTLSNIIEQRSLKWIFVGGKGGVGKTTCSCSLAVQLSKGRESVLIISTDPAHNISDAFDQKFSKVPTKVKGYDNLFAMEIDPSLGVAELPDEFFEEDNMLSMGKKMMQEAMSAFPGIDEAMSYAEVMRLVKGMNFSVVVFDTAPTGHTLRLLNFPTIVERGLGRLMQIKNQISPFISQMCNMLGLGDMNADQLASKLEETLPVIRSVSEQFKDPEQTTFICVCIAEFLSLYETERLIQELAKCKIDTHNIIVNQLVFPDPEKPCKMCEARHKIQAKYLDQMEDLYEDFHIVKLPLLPHEVRGADKVNTFSALLLEPYKPPSAQ
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable