SAB1409283
Monoclonal Anti-LFNG antibody produced in mouse
clone 3D7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
SCDO3
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3D7, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 39.49 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... LFNG(3955)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MTPGRCCLAADIQVETFIFTDGEDEALARHTGNVVITNCSAAHSRQALSCKMAVEYDRFIESGRKWFCHVDDDNYVNLRALLRLLASYPHTRDVYVGKPSLDRPIQAMERVSENKVRPVHFWFAT*
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable