Merck
SAB1408537
Sigma-Aldrich
Anti-PIWIL3 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
HIWI3
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.43
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~96.8 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PIWIL3(440822)
Allgemeine Beschreibung
PIWIL3 belongs to the Argonaute family of proteins, which function in development and maintenance of germline stem cells (Sasaki et al., 2003 [PubMed 12906857]).[supplied by OMIM
Immunogen
PIWIL3 (NP_001008496, 1 a.a. ~ 882 a.a) full-length human protein.
Sequence
MPGRARTRARGRARRRESYQQEAPGGPRAPGSATTQEPPQLQSTPRPLQEEVPVVRPLQPRAARGGAGGGAQSQGVKEPGPEAGLHTAPLQERRIGGVFQDLVVNTRQDMKHVKDSKTGSEGTVVQLLANHFRVISRPQWVAYKYNVDYKPDIEDGNLRTILLDQHRRKFGERHIFDGNSLLLSRPLKERRVEWLSTTKDKNIVKITVEFSKELTPTSPDCLRYYNILFRRTFKLLDFEQVGRNYYTKKKAIQLYRHGTSLEIWLGYVTSVLQYENSITLCADVSHKLLRIETAYDFIKRTSAQAQTGNIREEVTNKLIGSIVLTKYNNKTYRVDDIDWKQNPEDTFNKSDGSKITYIDYYRQQHKEIVTVKKQPLLVSQGRWKKGLTGTQREPILLIPQLCHMTGLTDEIRKDYSIMKELAKHTRLSPRRRHHTLKEFINTLQDNKKVRELLQLWDLKFDTNFLSVPGRVLKNANIVQGRRMVKANSQGDWSREIRELPLLNAMPLHSWLILYSRSSHREAMSLKGHLQSVTAPMGITMKPAEMIEVDGDANSYIDTLRKYTRPTLQMGMSCLLVFKVICILPNDDKRRYDSIKRYLCTKCPIPSQCVVKKTLEKVQARTIVTKIAQQMNCKMGGALWKVETDVQRTMFVGIDCFHDIVNRQKSIAGFVASTNAELTKWYSQCVIQKTGEELVKELEICLKAALDVWCKNESSMPHSVIVYRDGVGDGQLQALLDHEAKKMSTYLKTISPNNFTLAFIVVKKRINTRFFLKHGSNFQNPPPGTVIDVELTRNEWYDFFIVSQSVQDGTVTPTHYNVIYDTIGLSPDTVQRLTYCLCHMYYNLPGIIRVPAPCHYAHKLAYLVGQSIHQEPNRSLSTRLFYL
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable