Merck
SAB1407400
Sigma-Aldrich
Anti-SLC39A3 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
ZIP3
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~33.6 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SLC39A3(29985)
Immunogen
SLC39A3 (NP_653165.2, 1 a.a. ~ 314 a.a) full-length human protein.
Sequence
MVKLLVAKILCMVGVFFFMLLGSLLPVKIIETDFEKAHRSKKILSLCNTFGGGVFLATCFNALLPAVREKLQKVLSLGHISTDYPLAETILLLGFFMTVFLEQLILTFRKEKPSFIDLETFNAGSDVGSDSEYESPFMGGARGHALYVEPHGHGPSLSVQGLSRASPVRLLSLAFALSAHSVFEGLALGLQEEGEKVVSLFVGVAVHETLVAVALGISMARSAMPLRDAAKLAVTVSAMIPLGIGLGLGIESAQGVPGSVASVLLQGLAGGTFLFITFLEILAKELEEKSDRLLKVLFLVLGYTVLAGMVFLKW
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable