Merck
SAB1405362
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MIB2 antibody produced in mouse
clone 3A7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
FLJ20648, FLJ39787, ZZANK1, ZZZ5
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3A7, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~37.11 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MIB2(142678)
Immunogen
MIB2 (AAH37542, 381 a.a. ~ 480 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
IGDLDTVKRLQAGHGEWTDDMAPALGRVGKVVKVFGDGNLRVAVAGQRWTFSPSCLVAYRPEEDANLDVAERARENKSSLSVALDKLRAQKSDPEHPGRL
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)