Merck
SAB1405170
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-LMO3, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 1A8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
DAT1, MGC26081, RBTN3, RBTNL2, RHOM3, Rhom-3
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1A8, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~32.16 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... LMO3(55885)
Immunogen
LMO3 (NP_061110, 91 a.a. ~ 145 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MRAKDNVYHLDCFACQLCNQRFCVGDKFFLKNNMILCQTDYEEGLMKEGYAPQVR
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB1405170-100UG4061829630973