SAB1404047
Monoclonal Anti-MAGEA11 antibody produced in mouse
clone 1C11, ascites fluid
Synonym(e):
MAGE-11, MAGE11, MAGEA-11, MGC10511
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1C11, monoclonal
Mol-Gew.
antigen ~61.2 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotyp
IgMκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MAGEA11(4110)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MPLEQRSQHCKPEEGLQAQEEDLGLVGAQALQAEEQEAAFFSSTLNVGTLEELPAAESPSPPQSPQEESFSPTAMDAIFGSLSDEGSGSQEKEGPSTSPDLIDPESFSQDILHDKIIDLVHLLLRKYRVKGLITKAEMLGSVIKNYEDYFPEIFREASVCMQLLFGIDVKEVDPTSHSYVLVTSLNLSYDGIQCNEQSMPKSGLLIIVLGVIFMEGNCIPEEVMWEVLSIMGVYAGREHFLFGEPKRLLTQNWVQEKYLVYRQVPGTDPACYEFLWGPRAHAETSKMKVLEYIANANGRDPTSYPSLYEDALREEGEGV
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)