SAB1403747
Monoclonal Anti-DUSP3 antibody produced in mouse
clone 5B7, ascites fluid
Synonym(e):
VHR
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
5B7, monoclonal
Mol-Gew.
antigen ~46.46 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... DUSP3(1845)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MSGSFELSVQDLNDLLSDGSGCYSLPSQPCNEVTPRIYVGNASVAQDIPKLQKLGITHVLNAAEGRSFMHVNTNANFYKDSGITYLGIKANDTQEFNLSAYFERAADFIDQALAQKNGRVLVHCREGYSRSPTLVIAYLMMRQKMDVKSALSIVRQNREIGPNDGFLAQLCQLNDRLAKEGKLKP
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable