SAB1403521
Monoclonal Anti-ACTN4 antibody produced in mouse
clone 4D10, ascites fluid
Synonym(e):
ACTININ-4, DKFZp686K23158, FSGS, FSGS1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4D10, monoclonal
Mol-Gew.
antigen ~38.21 kDa
Speziesreaktivität
human, rat, mouse
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ACTN4(81)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
KEAQRIAESNHIKLSGSNPYTTVTPQIINSKWEKVQQLVPKRDHALLEEQSKQQSNEHLRRQFASQANVVGPWIQTKMEEIGRISIEMNGTLEDQLSHLKQYERSIVDYK
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable