Merck
SAB1403225
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-STMN3 antibody produced in mouse
clone 1F2, ascites fluid
Synonym(e):
SCLIP
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1F2, monoclonal
Mol-Gew.
antigen ~45.91 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotyp
IgMκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... STMN3(50861)
Allgemeine Beschreibung
The protein encoded by this gene belongs to the stathmin/oncoprotein 18 family of microtubule-destabilizing phosphoproteins. It is similar to the SCG10 protein and is involved in signal transduction and regulation of microtubule dynamics. (provided by RefSeq)
Immunogen
STMN3 (AAH09381, 1 a.a. ~ 180 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MASTISAYKEKMKELSVLSLICSCFYTQPHPNTVYQYGDMEVKQLDKRASGQSFEVILKSPSDLSPESPMLSSPPKKKDTSLEELQKRLEAAEERRKTQEAQVLKQLAERREHEREVLHKALEENNNFSRQAEEKLNYKMELSKEIREAHLAALRERLREKELHAAEVRRNKEQREEITG
Physikalische Form
Clear solution
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)