SAB1403218
Monoclonal Anti-RHOD antibody produced in mouse
clone 1E7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
ARHD, RHOHP1, RHOM, Rho
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1E7, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~49.21 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RHOD(29984)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MTAAQAAGEEAPPGVRSVKVVLVGDGGCGKTSLLMVFADGAFPESYTPTVFERYMVNLQVKGKPVHLHIWDTAGQDDYDRLRPLFYPDASVLLLCFDVTSPNSFDNIFNRWYPEVNHFCKKVPIIVVGCKTDLRKDKSLVNKLRRNGLEPVTYHRGQEMARSVGAVAYLECSARLHDNVHAVFQEAAEVALSSRGRNFWRRITQGFCVVT
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)