SAB1402946
Monoclonal Anti-THOP1 antibody produced in mouse
clone 2B4, ascites fluid
Synonym(e):
EP24.15, MEPD_HUMAN, MP78, TOP
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2B4, monoclonal
Mol-Gew.
antigen ~37.11 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotyp
IgMκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... THOP1(7064)
Immunogen
Sequence
ILKELVTLRAQKSRLLGFHTHADYVLEMNMAKTSQTVATFLDELAQKLKPLGEQERAVILELKRAECERRGLPFDGRIRAWDMRYYMNQVEETRYCVDQN
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)