SAB1402920
Monoclonal Anti-SLC5A3 antibody produced in mouse
clone 3A6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
SMIT, SMIT2
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3A6, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~38.1 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SLC5A3(6526)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
TPPPTKEQIRTTTFWSKKNLVVKENCSPKEEPYKMQEKSILRCSENNETINHIIPNGKSEDSIKGLQPEDVNLLVTCREEGNPVASLGHSEAETPVDAYSNGQAALMGE
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)