SAB1402469
Monoclonal Anti-HS6ST1 antibody produced in mouse
clone 1H4, ascites fluid, solution
Synonym(e):
DKFZp547H098, FLJ25392, HS6ST, MGC116899, MGC116901
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1H4, monoclonal
Form
solution
Mol-Gew.
antigen ~37 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgM
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HS6ST1(9394)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
IRPFMQYNSTRAGGVEVDEDTIRRIEELNDLDMQLYDYAKDLFQQRYQYKRQLERREQRLRSREERLLHRAKEALPREDADEPGRVPTEDYMSHIIEKW
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable