SAB1402413
Monoclonal Anti-SLC25A16 antibody produced in mouse
clone 1H7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
D10S105E, GDA, GDC, HGT.1, MGC39851, ML7, hML7
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1H7, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~34.36 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SLC25A16(8034)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
RVKVLLQAHNHHYKHLGVFSALRAVPQKEGFLGLYKGNGAMMIRIFPYGAIQFMAFEHYKTLITTKLGISGHVHR
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable