Merck
SAB1402038
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-BHLHA15 antibody produced in mouse
clone 1E7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
BHLHB8, MIST1
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1E7, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MIST1 is a basic helix-loop-helix (bHLH) protein that binds to the DNA target sequence CANNTG (E box) present in the promoter or enhancer region of numerous developmentally regulated genes.
Immunogen
BHLHA15 (NP_803238.1, 75 a.a. ~ 140 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
QRRLESNERERQRMHKLNNAFQALREVIPHVRADKKLSKIETLTLAKNYIKSLTATILTMSSSRLP
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)