Merck
SAB1401647
Sigma-Aldrich
Anti-PCSK1N antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
PROSAAS, SAAS
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human, rat
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PCSK1N(27344)
Allgemeine Beschreibung
Members of the subtilisin-like proprotein convertase family process latent precursor proteins into their biologically active products. The protein encoded by this gene appears to function as an endogenous inhibitor of proprotein convertase subtilisin/kexin type 1. (provided by RefSeq)
Immunogen
PCSK1N (NP_037403.1, 1 a.a. ~ 260 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAGSPLLWGPRAGGVGLLVLLLLGLFRPPPALCARPVKEPRGLSAASPPLAETGAPRRFRRSVPRGEAAGAVQELARALAHLLEAERQERARAEAQEAEDQQARVLAQLLRVWGAPRNSDPALGLDDDPDAPAAQLARALLRARLDPAALAAQLVPAPVPAAALRPRPPVYDDGPAGPDAEEAGDETPDVDPELLRYLLGRILAGSADSEGVAAPRRLRRAADHDVGSELPPEGVLGALLRVKRLETPAPQVPARRLLPP
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)