Merck
SAB1401562
Sigma-Aldrich
Anti-NUDT6 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
ASFGF2, FGF-2, FGF-AS, FGF2AS, bFGF, gfg
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NUDT6(11162)
Allgemeine Beschreibung
FGF2 (MIM 134920) is a highly conserved, multifunctional heparin-binding growth factor involved in neuroectoderm development, angiogenesis, and wound healing. Elevated levels of FGF2 are associated with proliferation of smooth muscle in atherosclerosis and with proliferation of tumors. The FGF2 antisense gene, NUDT6, may regulate FGF2 expression.[supplied by OMIM
Immunogen
NUDT6 (NP_009014.2, 1 a.a. ~ 316 a.a) full-length human protein.
Sequence
MRQPLSWGRWRAMLARTYGPGPSAGYRWASGAQGYVRNPPVGACDLQGELDRFGGISVRLARLDALDRLDAAAFQKGLQAAVQQWRSEGRTAVWLHIPILQSRFIAPAASLGFCFHHAESDSSTLTLWLREGPSRLPGYASHQVGVAGAVFDESTRKILVVQDRNKLKNMWKFPGGLSEPEEDIGDTAVREVFEETGIKSEFRSVLSIRQQHTNPGAFGKSDMYIICRLKPYSFTINFCQEECLRCEWMDLNDLAKTENTTPITSRVARLLLYGYREGFDKIDLTVEELPAVYTGLFYKLYHKELPENYKTMKGID
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB1401562-100UG4061831506648