Merck
SAB1401553
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SLC27A3 antibody produced in mouse
clone 3F7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
ACSVL3, FATP3, MGC4365, VLCS-3
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3F7, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
capture ELISA: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SLC27A3(11000)
Immunogen
SLC27A3 (NP_077306, 635 a.a. ~ 730 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
GMAALVLRPPHALDLMQLYTHVSENLPPYARPRFLRLQESLATTETFKQQKVRMANEGFDPSTLSDPLYVLDQAVGAYLPLTTARYSALLAGNLRI
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable