Merck
SAB1401524
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PGRMC2 antibody produced in mouse
clone 2A3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
DG6, PMBP
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2A3, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human, rat, mouse
Methode(n)
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PGRMC2(10424)
Verwandte Kategorien
Immunogen
PGRMC2 (NP_006311, 124 a.a. ~ 223 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
NGKVFDVTKGSKFYGPAGPYGIFAGRDASRGLATFCLDKDALRDEYDDLSDLNAVQMESVREWEMQFKEKYDYVGRLLKPGEEPSEYTDEEDTKDHNKQD
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)