Merck
SAB1401450
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-LIMD1 antibody produced in mouse
clone 2G5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2G5, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... LIMD1(8994)
Verwandte Kategorien
Immunogen
LIMD1 (NP_055055.1, 577 a.a. ~ 674 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
VDSENKIYCVRDYHKVLAPKCAACGLPILPPEGSDETIRVVSMDRDYHVECYHCEDCGLELNDEDGHRCYPLEDHLFCHSCHVKRLEKRPSSTALHQH
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)