Merck
SAB1400486
Sigma-Aldrich
Anti-RSL1D1 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-CSIG, Anti-L12, Anti-MGC138433, Anti-PBK1
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RSL1D1(26156)
Immunogen
RSL1D1 (NP_056474.2, 1 a.a. ~ 490 a.a) full-length human protein.
Sequence
MEDSASASLSSAAATGTSTSTPAAPTARKQLDKEQVRKAVDALLTHCKSRKNNYGLLLNENESLFLMVVLWKIPSKELRVRLTLPHSIRSDSEDICLFTKDEPNSTPEKTEQFYRKLLNKHGIKTVSQIISLQTLKKEYKSYEAKLRLLSSFDFFLTDARIRRLLPSLIGRHFYQRKKVPVSVNLLSKNLSREINDCIGGTVLNISKSGSCSAIRIGHVGMQIEHIIENIVAVTKGLSEKLPEKWESVKLLFVKTEKSAALPIFSSFVSNWDEATKRSLLNKKKKEARRKRRERNFEKQKERKKKRQQARKTASVLSKDDVAPESGDTTVKKPESKKEQTPEHGKKKRGRGKAQVKATNESEDEIPQLVPIGKKTPANEKVEIQKHATGKKSPAKSPNPSTPRGKKRKALPASETPKAAESETPGKSPEKKPKIKEEAVKEKSPSLGKKDARQTPKKPEAKFFTTPSKSVRKASHTPKKWPKKPKVPQST
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable