SAB1302591
ANTI-MOUSE FGFR3 (CENTER) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonym(e):
FL cytokine receptor, Fgfr3, Fibroblast growth factor receptor 3, Flk-2, Flt-3, Flt3, Mfr3, Sam3
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
87758 Da (76 kd Isoform 3)
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1:250-1:500
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)