S8629
Sulfatase from Patella vulgata (keyhole limpet)
Type V, essentially salt-free, lyophilized powder, ≥5 units/mg solid
Synonym(e):
Aryl-sulfatase, Aryl-sulfate sulfohydrolase, Phenolsulfatase
About This Item
Empfohlene Produkte
Typ
Type V
Form
essentially salt-free, lyophilized powder
Spezifische Aktivität
≥5 units/mg solid
Fremdaktivität
β-Glucuronidase ≤2 unit/mg solid
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
Einheitendefinition
Substrat
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable