Wichtige Dokumente
S4521
Saponin Quillaja sp.
Sapogenin content 20-35 %
Alle Fotos(2)
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
non-ionic
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
Sapogenin content, 20-35%
Methode(n)
HPLC: suitable
protein quantification: suitable
Sulfatasche
≤10%
Allgemeine Beschreibung
Saponine sind Steroid- oder Triterpenoid-Glycoside. Es handelt sich hierbei um Biotenside, die in unterschiedlichen Bereichen der Lebensmittel- und Kosmetikindustrie Anwendung finden.
Anwendung
Saponin aus Quillaja-Rinde wird wie folgt verwendet:
- zum Färben von befruchteten Oozyten
- zum Analysieren der intrazellulären Zytokinherstellung
- für die Permeabilisierung von dendritischen Zellen
Biochem./physiol. Wirkung
Saponine solubilisieren die Fraktion der Lipoproteine niederer Dichte (LDL) von Cholesterin in Mizellen, sodass deren Konzentration reduziert wird. Saponin aus Quillaja-Rinde wird als Aromastoff in Lebensmitteln und Getränken verwendet. Dieses Saponin verbessert nachweislich die In-vitro-Proliferation von Immunzellen.
Starkes Hämolytikum wenn intravenös injiziert; Tensid, das die Penetration von Proteinen und anderen Makromolekülen durch Zellmembranen verbessert; es wurde auch als Adjuvans für Impfstoffe verwendet.
Angaben zur Herstellung
Aufgereinigt zum Entfernen von Verunreinigungen mit niedrigem Molekulargewicht
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Subset-dependent modulation of dendritic cell activity by circovirus type 2.
Immunology, 115(3), 388-398 (2005)
Isolation of myeloid and plasmacytoid dendritic cells from human bronchoalveolar lavage fluid.
Immunology and Cell Biology, 84(3), 267-273 (2006)
Dynamic chromatin modifications characterise the first cell cycle in mouse embryos.
Developmental Biology, 280(1), 225-236 (2005)
Biochemistry, 48(36), 8505-8515 (2009-08-07)
A few membrane-intercalating amphipaths have been observed to stimulate the interaction of cholesterol with cholesterol oxidase, saponin and cyclodextrin, presumably by displacing cholesterol laterally from its phospholipid complexes. We now report that this effect, referred to as cholesterol activation, occurs
Adjuvant effects of saponins on animal immune responses.
Journal of Zhejiang University. Science. B, 8(3), 153-161 (2007)